2,3-Diphenylquinoxaline ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20100.06
B20100.14
B20100.22
B20100.06EA
36.7
EUR
B20100.06
B20100.14
B20100.22
2,3-Diphenylquinoxaline ≥98%
2,3-Diphenylquinoxaline
Purity: 98+%
CAS No.: 1684-14-6
Molecular Formula: C20H14N2
Formula Weight: 282.35
Melting Point: 124-128°
Beilstein Reference: 209272
Formula:
C₂₀H₁₄N₂ Pto. de fusión: 124…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014659 Núm. CAS: 1684-14-6 EINECS: 216-865-4 |