Tropylium tetrafluoroborate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A14045.06
A14045.14
A14045.22
A14045.06EA
195
EUR
A14045.06
A14045.14
A14045.22
Tropylium tetrafluoroborate ≥97%
Tropylium tetrafluoroborate
Purity: 97%
CAS No.: 27081-10-3
Molecular Formula: C7H7BF4
Formula Weight: 177.94
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 3574512
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00013402
Formula:
C₇H₇BF₄ Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00013402 Núm. CAS: 27081-10-3 EINECS: 248-214-5 ADR: 8,III |