Tropylium tetrafluoroborate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Tropyliumtetrafluoroborate, Cyclohepta-2,4,6-trienylium tetrafluoroborate
T1121-5G T1121-1G
TCIAT1121-5GEA 154 EUR
TCIAT1121-5G TCIAT1121-1G
Tropylium tetrafluoroborate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Tropylium tetrafluoroborate
Formula: C₇H₇BF₄
MW: 177,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013402
Núm. CAS: 27081-10-3
EINECS: 248-214-5
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cb04a9974aee54c5309fea992ecff8ba496752e&vid=2cb04a9974aee54c5309fea992ecff8ba496752e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %