Tri(2-furyl)phosphine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
294800010 294800050
ACRO294800010EA 101 EUR
ACRO294800010 ACRO294800050
Tri(2-furyl)phosphine 98%
Tri(2-furyl)phosphine
Formula: C₁₂H₉O₃P
Pto. Ebullición: 136 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 61…64 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00151857
Núm. CAS: 5518-52-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥97.5 %