Tri(2-furyl)phosphine ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L13329.03
L13329.06
L13329.MD
L13329.03EA
85.9
EUR
L13329.03
L13329.06
L13329.MD
Tri(2-furyl)phosphine ≥97%
Tri(2-furyl)phosphine
Purity: 97%
CAS No.: 5518-52-5
Molecular Formula: C12H9O3P
Formula Weight: 232.18
Melting Point: 59-64°
Boiling Point: 136°/4mm
MDL No.: MFCD00151857
Formula:
C₁₂H₉O₃P Pto. Ebullición: 136 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 59…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151857 Núm. CAS: 5518-52-5 |