Tri(2-furyl)phosphine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Tri(furan-2-yl)phosphine, Tri-2-furylphosphine
T1643-1G T1643-5G
TCIAT1643-1GEA 46 EUR
TCIAT1643-1G TCIAT1643-5G
Tri(2-furyl)phosphine ≥98.0% (por GC)
Tri(2-furyl)phosphine
Formula: C₁₂H₉O₃P
MW: 232,17 g/mol
Pto. Ebullición: 136°C
Número MDL: MFCD00151857
Núm. CAS: 5518-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a59699b7d0a1269f1ea8739848a3e0d6422bd900&vid=a59699b7d0a1269f1ea8739848a3e0d6422bd900&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C