3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H33202.MD H33202.06 H33202.03
H33202.MDEA 46 EUR
H33202.MD H33202.06 H33202.03
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole 97%
3-Amino-5-bromo-1-methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈BrN₃
MW: 226,08 g/mol
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09864804
Núm. CAS: 1000018-06-3