Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
369680010 369680050
ACRO369680010EA 85.1 EUR
ACRO369680010 ACRO369680050
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate 97%
Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Formula: C₁₀H₁₀BF₄IN₂
MW: 371.91 g/mol
Pto. de fusión: 137…141 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03703393
Núm. CAS: 15656-28-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to orange to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %