4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
C2282-1G
C2282-5G
TCIAC2282-1GEA
26
EUR
TCIAC2282-1G
TCIAC2282-5G
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole ≥95.0% (por GC)
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Formula:
C₆H₈ClNO Pto. Ebullición: 88°C Pto. de inflamación: 96°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003154 Núm. CAS: 19788-37-5 EINECS: 243-312-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |