Okadaic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
J60155.XS
J60155.XG
J60155.IX
J60155.XSEA
495
EUR
J60155.XS
J60155.XG
J60155.IX
Okadaic acid ≥98%
Okadaic acid
Formula:
C₄₄H₆₈O₁₃ MW: 805,02 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00083455 Núm. CAS: 78111-17-8 UN: 3462 ADR: 6.1,I Índice Merck: 14,6819 |