Okadaic acid sodium salt ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin sodium salt, OA sodium salt
J62463.XS J62463.XG J62463.IX
J62463.XSEA 521 EUR
J62463.XS J62463.XG J62463.IX
Okadaic acid sodium salt ≥98%
Okadaic acid sodium salt
Formula: C₄₄H₆₇NaO₁₃
MW: 827,00 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00210208
Núm. CAS: 209266-80-8
UN: 3462
ADR: 6.1,I