Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H35502.03 H35502.MD
H35502.03EA 149 EUR
H35502.03 H35502.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine ≥97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine
Formula: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Pto. Ebullición: 37…39 °C (0,2 mmHg)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08752622
Núm. CAS: 274-56-6