2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L11251.03 L11251.06
L11251.03EA 45.1 EUR
L11251.03 L11251.06
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 86521-05-3 Molecular Formula: C10H13NSi Formula Weight: 175.31 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5330 Melting Point: 40-43° Boiling Point: 85-86°/1mm Beilstein Reference: 4176916 MDL No.: MFCD00066349
Formula: C₁₀H₁₃NSi
Pto. Ebullición: 85…86 °C (1 mmHg)
Pto. de fusión: 40…43 °C
Número MDL: MFCD00066349
Núm. CAS: 86521-05-3