3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H55101.03 H55101.06 H55101.14
H55101.03EA 26.5 EUR
H55101.03 H55101.06 H55101.14
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine ≥97%
3-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Formula: C₁₀H₁₃NSi
Pto. Ebullición: 229 °C
Densidad: 0,922
Pto. de inflamación: 94 °C (201 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863744
Núm. CAS: 80673-00-3