3-Ethynylthiophene 96%

Proveedor: Thermo Scientific
Atención

H55898.MD H55898.03 H55898.06
H55898.MDEA 34.8 EUR
H55898.MD H55898.03 H55898.06
3-Ethynylthiophene 96%
3-Ethynylthiophene
Formula: C₆H₄S
Pto. Ebullición: 152…153 °C
Densidad: 1,098
Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039973
Núm. CAS: 67237-53-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR