3-Ethynylthiophene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
E0892-5G
E0892-1G
TCIAE0892-5GEA
168
EUR
TCIAE0892-5G
TCIAE0892-1G
3-Ethynylthiophene ≥97.0% (por GC)
3-Ethynylthiophene
Formula:
C₆H₄S Pto. Ebullición: 50°C Pto. de inflamación: 46°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04039973 Núm. CAS: 67237-53-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |