Trimethylsilyl isothiocyanate ≥94%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L03277.06
L03277.14
L03277.06EA
46.3
EUR
L03277.06
L03277.14
Trimethylsilyl isothiocyanate ≥94%
Trimethylsilyl isothiocyanate
Purity: 94%
CAS No.: 2290-65-5
Molecular Formula: C4H9NSSi
Formula Weight: 131.27
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 29°(84°F)
Refractive Index: 1.4820
Odour: Pungent
Melting Point: -33°
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 1745262
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00004797
Formula:
C₄H₉NSSi MW: 131.27 g/mol Pto. Ebullición: 143…144 °C Pto. de fusión: –33 °C Densidad: 0.932 Pto. de inflamación: 29 °C (84 °F) |
Número MDL:
MFCD00004797 Núm. CAS: 2290-65-5 EINECS: 218-929-7 ADR: 3 III |