3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L17238.03
L17238.06
L17238.03EA
77
EUR
L17238.03
L17238.06
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol 95%
3-(tert-Butyldimethylsiloxy)thiophenol
Purity: 95%
CAS No.: 216393-56-5
Molecular Formula: C12H20OSSi
Formula Weight: 240.44
Refractive Index: 1.5210
Formula:
C₁₂H₂₀OSSi Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01318115 Núm. CAS: 216393-56-5 |