2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-(Cyclopropylmethoxy)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
H50139.03
H50139.MD
H50139.03EA
137
EUR
H50139.03
H50139.MD
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester ≥97%
2-(Cyclopropylmethoxy)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 947191-69-7
Molecular Formula: C15H22BNO3
Formula Weight: 275.16
MDL No.: MFCD07781184
Formula:
C₁₅H₂₂BNO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07781184 Núm. CAS: 947191-69-7 |