6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B22469.06 B22469.14 B22469.22
B22469.06EA 42.1 EUR
B22469.06 B22469.14 B22469.22
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥97%
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 2328-12-3 Molecular Formula: C11H15NO2.HCl Formula Weight: 229.71 Melting Point: 256-260° Beilstein Reference: 3634126
Formula: C₁₁H₁₆ClNO₂
MW: 229,71 g/mol
Pto. de fusión: 256…260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012744
Núm. CAS: 2328-12-3