6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D2472-25G
D2472-5G
TCIAD2472-25GEA
105
EUR
TCIAD2472-25G
TCIAD2472-5G
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride ≥98.0% (by titrimetric analysis)
6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₆ClNO₂ MW: 229,71 g/mol |
Número MDL:
MFCD00012744 Núm. CAS: 2328-12-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |