6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
J63472.MA J63472.MB J63472.MF
J63472.MAEA 163 EUR
J63472.MA J63472.MB J63472.MF
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione 98%
6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
Purity: 99+% CAS No.: 115066-14-3 Molecular Formula: C9H4N4O4 Formula Weight: 232.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Melting Point: 300° Solubility: Soluble in DMSO to 100mM Beilstein Reference: 5821072 MDL No.: MFCD00069232
Potent, selective kainate/quisqualate (non-NMDA) receptor antagonist
Formula: C₉H₄N₄O₄
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00069232
Núm. CAS: 115066-14-3