2-Quinoxalinecarboxylic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Q0081-1G
Q0081-5G
TCIAQ0081-1GEA
74
EUR
TCIAQ0081-1G
TCIAQ0081-5G
2-Quinoxalinecarboxylic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formula:
C₉H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 209°C |
Número MDL:
MFCD00012334 Núm. CAS: 879-65-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |