6-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33157.03
H33157.06
H33157.14
H33157.03EA
66.5
EUR
H33157.03
H33157.06
H33157.14
6-Quinoxalinecarboxylic acid 95%
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 6925-00-4
Molecular Formula: C9H6N2O2
Formula Weight: 174.16
Melting Point: 248-251°
MDL No.: MFCD01365834
Formula:
C₉H₆N₂O₂ Pto. de fusión: 248…251 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01365834 Núm. CAS: 6925-00-4 |