Quinoxaline-2,3-dione ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L07581.14
L07581.22
L07581.14EA
41.6
EUR
L07581.14
L07581.22
Quinoxaline-2,3-dione ≥98%
Quinoxaline-2,3-dione
Purity: 98%
CAS No.: 15804-19-0
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point:
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006723 Núm. CAS: 15804-19-0 EINECS: 239-901-0 |