2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50549.03
H50549.06
H50549.03EA
77.5
EUR
H50549.03
H50549.06
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 96%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Purity: 96%
CAS No.: 254732-51-9
Molecular Formula: C9H4ClF3N2
Formula Weight: 232.59
MDL No.: MFCD00243891
Formula:
C₉H₄ClF₃N₂ MW: 232,59 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00243891 Núm. CAS: 254732-51-9 |