Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H26079.14
H26079.06
H26079.14EA
794
EUR
H26079.14
H26079.06
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 23286-70-6
Molecular Formula: C7H11N3O2
Formula Weight: 169.18
Melting Point: 108°
MDL No.: MFCD01210846
Formula:
C₇H₁₁N₃O₂ Pto. de fusión: 108 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01210846 Núm. CAS: 23286-70-6 |