4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,5-Dibromopyridazin-3(2H)-one
A15994.06 A15994.14
A15994.06EA 104 EUR
A15994.06 A15994.14
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone ≥98%
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98% CAS No.: 5788-58-9 Molecular Formula: C4H2Br2N2O Formula Weight: 253.89 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 121469
Formula: C₄H₂Br₂N₂O
MW: 253,89 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 220 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023641
Núm. CAS: 5788-58-9