4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L07413.06
L07413.14
L07413.06EA
42.4
EUR
L07413.06
L07413.14
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98%
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98%
CAS No.: 932-22-9
Molecular Formula: C4H2Cl2N2O
Formula Weight: 164.98
Melting Point: 200-204°
Beilstein Reference: 120959
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂O Pto. de fusión: 200…204 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051504 Núm. CAS: 932-22-9 |