4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4,5-Dichloro-3-hydroxypyridazine, 4,5-dichloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
D2768-100G
D2768-25G
TCIAD2768-100GEA
167
EUR
TCIAD2768-100G
TCIAD2768-25G
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4,5-Dichloro-3(2H)-pyridazinone
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂O MW: 164,98 g/mol |
Número MDL:
MFCD00051504 Núm. CAS: 932-22-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 201.0 to 206.0 deg-C |
Solubility in hot EtOH | almost transparency |