Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H34341.03 H34341.06
H34341.03EA 64.8 EUR
H34341.03 H34341.06
Pyridazine-3-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₄N₂O₂
Pto. de fusión: ∼ 195 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646333
Núm. CAS: 2164-61-6