Pyridazine-4-carboxylic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Pyridazinecarboxylic acid
H27246.03
H27246.06
H27246.03EA
42.3
EUR
H27246.03
H27246.06
Pyridazine-4-carboxylic acid ≥97%
Pyridazine-4-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 50681-25-9
Molecular Formula: C5H4N2O2
Formula Weight: 124.10
Melting Point: ca 244° dec.
MDL No.: MFCD00011576
Formula:
C₅H₄N₂O₂ MW: 124,10 g/mol Pto. de fusión: ∼ 244 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011576 Núm. CAS: 50681-25-9 |