3-Methoxypyridazine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
M2078-1G M2078-5G
TCIAM2078-1GEA 62 EUR
TCIAM2078-1G TCIAM2078-5G
3-Methoxypyridazine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Methoxypyridazine
Formula: C₅H₆N₂O
MW: 110,1139 g/mol
Pto. Ebullición: 87°C
Número MDL: MFCD00234098
Núm. CAS: 19064-65-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=838b8745010f978b93b6a233318fd1a8d0fae6f0&vid=838b8745010f978b93b6a233318fd1a8d0fae6f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %