6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Methylpyridazin-3(2H)-one
A14471.06
A14471.14
A14471.06EA
118
EUR
A14471.06
A14471.14
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98%
6-Methyl-3(2H)-pyridazinone
Purity: 98%
CAS No.: 13327-27-0
Molecular Formula: C5H6N2O
Formula Weight: 110.12
Melting Point: 143-145°
Beilstein Reference: 109928
Formula:
C₅H₆N₂O MW: 110,12 g/mol Pto. de fusión: 143…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039720 Núm. CAS: 13327-27-0 EINECS: 236-367-0 |