Lead(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
41956.A1
41956.D5
41956.A1EA
258
EUR
41956.A1
41956.D5
Lead(II) tetrafluoroborate 50% (w/w) en solución acuosa
Lead(II) tetrafluoroborate
CAS No.: 13814-96-5
Molecular Formula: B2F8Pb
Formula Weight: 380.81
Physical Form: Liquid
Density: 1.62
Appearance: Colourless
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00016270
Used in tin-lead electroplating
Formula:
B₂F₈Pb MW: 380,81 g/mol Densidad: 1,62 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016270 Núm. CAS: 13814-96-5 EINECS: 237-486-0 UN: 2922 ADR: 8,III |