2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H0291-1G H0291-25G
TCIAH0291-1GEA 18 EUR
TCIAH0291-1G TCIAH0291-25G
2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(2-Hydroxyphenyl)benzoxazole
Formula: C₁₃H₉NO₂
Pto. Ebullición: 338°C
Número MDL: MFCD00005767
Núm. CAS: 835-64-3
EINECS: 212-642-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=266f0ca12dc0e560d64629d04dd807b90abfcff3&vid=266f0ca12dc0e560d64629d04dd807b90abfcff3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency