3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-1H-indazol-3-amine
H34143.MD H34143.03 H34143.06
H34143.MDEA 51.8 EUR
H34143.MD H34143.03 H34143.06
3-Amino-4-chloro-1H-indazole 97%
3-Amino-4-chloro-1H-indazole
Formula: C₇H₆ClN₃
MW: 167,60 g/mol
Pto. de fusión: 157…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00663139
Núm. CAS: 20925-60-4