1H-Indazole-7-carboxylic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H32463.MD
H32463.03
H32463.MDEA
153
EUR
H32463.MD
H32463.03
1H-Indazole-7-carboxylic acid 95%
1H-Indazole-7-carboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 677304-69-7
Molecular Formula: C8H6N2O2
Formula Weight: 162.15
Melting Point: ca 240° dec.
MDL No.: MFCD06804572
Formula:
C₈H₆N₂O₂ MW: 162,15 g/mol Pto. de fusión: ∼ 240 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06804572 Núm. CAS: 677304-69-7 |