3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H34227.03
H34227.06
H34227.03EA
68.2
EUR
H34227.03
H34227.06
3-Amino-5-iodo-1H-indazole 97%
3-Amino-5-iodo-1H-indazole
Formula:
C₇H₆IN₃ MW: 259,05 g/mol Pto. de fusión: 177…179 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09261138 Núm. CAS: 88805-76-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...