Methyl isoxazole-5-carboxylate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
B25169.03
B25169.06
B25169.03EA
68.7
EUR
B25169.03
B25169.06
Methyl isoxazole-5-carboxylate ≥97%
Methyl isoxazole-5-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 15055-81-9
Molecular Formula: C5H5NO3
Formula Weight: 127.10
Melting Point: 48-50°
MDL No.: MFCD01570794
Formula:
C₅H₅NO₃ MW: 127,10 g/mol Pto. de fusión: 48…50 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01570794 Núm. CAS: 15055-81-9 |