3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-bromo-5-methylisoxazol-3-amine
B20138.03
B20138.06
B20138.03EA
74.3
EUR
B20138.03
B20138.06
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole 97%
3-Amino-4-bromo-5-methylisoxazole
Purity: 97%
CAS No.: 5819-40-9
Molecular Formula: C4H5BrN2O
Formula Weight: 177.02
Melting Point: 73-75°
MDL No.: MFCD00052553
Formula:
C₄H₅BrN₂O MW: 177,02 g/mol Pto. de fusión: 73…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052553 Núm. CAS: 5819-40-9 |