Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A19814.22
A19814.14
A19814.22EA
350
EUR
A19814.22
A19814.14
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate ≥97%
Methyl-5-methylisoxazole-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 19788-35-3
Molecular Formula: C6H7NO3
Formula Weight: 141.13
Melting Point: 91-92°
Boiling Point: 125°/11mm
MDL No.: MFCD00015895
Formula:
C₆H₇NO₃ Pto. Ebullición: 125 °C (11 mmHg) Pto. de fusión: 91…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015895 Núm. CAS: 19788-35-3 EINECS: 243-311-9 |