3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3772-1G D3772-5G
TCIAD3772-1GEA 36 EUR
TCIAD3772-1G TCIAD3772-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₈BNO₃
Número MDL: MFCD05863910
Núm. CAS: 832114-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8ab120965ff0a6f8f636b3ab05e70f6a92efce4&vid=c8ab120965ff0a6f8f636b3ab05e70f6a92efce4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 101.0 deg-C