4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H27557.14
H27557.06
H27557.03
H27557.14EA
237
EUR
H27557.14
H27557.06
H27557.03
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol ≥97%
4-Bromo-2-(5-isoxazolyl)phenol
Purity: 97%
CAS No.: 213690-27-8
Molecular Formula: C9H6BrNO2
Formula Weight: 240.05
Melting Point: 207-212°
MDL No.: MFCD00799493
Formula:
C₉H₆BrNO₂ MW: 240,05 g/mol Pto. de fusión: 207…212 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00799493 Núm. CAS: 213690-27-8 |