5-Oxazolecarboxylic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Oxazole-5-carboxylic acid
H30179.03
H30179.06
H30179.03EA
52.8
EUR
H30179.03
H30179.06
5-Oxazolecarboxylic acid ≥98%
5-Oxazolecarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 118994-90-4
Molecular Formula: C4H3NO3
Formula Weight: 113.07
Melting Point: ca 245° dec.
MDL No.: MFCD04114931
Formula:
C₆H₇NO₃ Pto. de fusión: ∼ 245 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04114930 Núm. CAS: 118994-89-1 |