Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H32542.03
H32542.06
H32542.03EA
54.6
EUR
H32542.03
H32542.06
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-amino-4-oxazolecarboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 177760-52-0
Molecular Formula: C6H8N2O3
Formula Weight: 156.14
Melting Point: 124-128°
MDL No.: MFCD06659907
Formula:
C₆H₈N₂O₃ Pto. de fusión: 124…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06659907 Núm. CAS: 177760-52-0 |