4-Oxazolecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
O0288-1G O0288-5G
TCIAO0288-1GEA 51 EUR
TCIAO0288-1G TCIAO0288-5G
4-Oxazolecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Oxazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₃
Número MDL: MFCD06797151
Núm. CAS: 23012-13-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a29195ed52540197acc29792146bae09ada1def&vid=9a29195ed52540197acc29792146bae09ada1def&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C