2-Aminooxazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Oxazol-2-amine
H34360.03 H34360.06
H34360.03EA 150 EUR
H34360.03 H34360.06
2-Aminooxazole 97%
2-Aminooxazole
Formula: C₃H₄N₂O
MW: 84,10 g/mol
Pto. de fusión: 93…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07364485
Núm. CAS: 4570-45-0