5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Ethyltio-1H-Tetrazole
E0670-1G E0670-5G
TCIAE0670-1GEA 33 EUR
TCIAE0670-1G TCIAE0670-5G
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT) ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
5-(Ethylthio)-1H-tetrazole (ETT)
Formula: C₃H₆N₄S
MW: 130,17 g/mol
Número MDL: MFCD00068733
Núm. CAS: 89797-68-2
UN: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=264c1b84008fbec8f498c257f8c6d33ebb5a6e50&vid=264c1b84008fbec8f498c257f8c6d33ebb5a6e50&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency