5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Mercapto-1-methyltetrazole
B20443.06 B20443.14
B20443.06EA 43.2 EUR
B20443.06 B20443.14
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole ≥98%
5-Mercapto-1-methyl-1H-tetrazole
Purity: 98% CAS No.: 13183-79-4 Molecular Formula: C2H4N4S Formula Weight: 116.14 Melting Point: 125-128° MDL No.: MFCD00037317
Formula: C₂H₄N₄S
MW: 116,14 g/mol
Pto. de fusión: 125…128 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037317
Núm. CAS: 13183-79-4
EINECS: 236-132-2